Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Formule:
C₉H₁₂ClNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11501071 Numéro CAS: 150319-83-8 |