Methyl (diethylphosphono)acetate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₅O₅P Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009081 Numéro CAS: 1067-74-9 |