Imprimer
2,4-Dibromopyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR59452-10G OR59452-5G OR59452-1G
APOSOR59452-10GEA 288 EUR
APOSOR59452-10G APOSOR59452-5G APOSOR59452-1G
2,4-Dibromopyrimidine 95%
2,4-Dibromopyrimidine
Formule: C₄H₂Br₂N₂
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798232
Numéro CAS: 3921-01-5