5-Bromo-2-methylpyrimidine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₅BrN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07375143 Numéro CAS: 7752-78-5 |