Imprimer
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-(3-aminophenyl)acetate
OR59446-25G OR59446-5G
APOSOR59446-25GEA 517 EUR
APOSOR59446-25G APOSOR59446-5G
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07366754
Numéro CAS: 52913-11-8