Acide 3-méthoxyanthranilique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₉NO₃ Point de fusion: 169…172 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075178 Numéro CAS: 3177-80-8 |