Imprimer
2,3-Dichlorophénylhydrazinium chlorure 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,3-Dichlorophénylhydrazine chlorhydrate, Chlorure de 2,3-dichlorophénylhydrazinium
OR5943-100G OR5943-25G OR5943-5G
APOSOR5943-100GEA 246 EUR
APOSOR5943-100G APOSOR5943-25G APOSOR5943-5G
2,3-Dichlorophénylhydrazinium chlorure 97%
2,3-Dichlorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₇Cl₃N₂
Poids moléculaire: 213.49 g/mol
Point de fusion: ∼ 204 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052265
Numéro CAS: 21938-47-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III