Imprimer
4'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Bromo-2-hydroxyphényl)éthane-1-one
OR59425-1G OR59425-5G
APOSOR59425-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59425-1G APOSOR59425-5G
4'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone 98%
4'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇BrO₂
Poids moléculaire: 215.05
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428533
Numéro CAS: 30186-18-6