Imprimer
1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR59413-1G OR59413-25G OR59413-5G
APOSOR59413-1GEA 72.7 EUR
APOSOR59413-1G APOSOR59413-25G APOSOR59413-5G
1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₃NO₂S
Point d'ébullition: 92…96 °C/0.04mmHg
Point de fusion: 154…156 °C
Densité: 1.2077 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01055979
Numéro CAS: 5033-22-7