Imprimer
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloro-1-methylindole-2-boronic acid
OR59404-1G OR59404-250MG OR59404-100MG
APOSOR59404-1GEA 597 EUR
APOSOR59404-1G APOSOR59404-250MG APOSOR59404-100MG
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid 96%
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid
Formule: C₉H₉BClNO₂
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09878352
Numéro CAS: 957066-11-4