Imprimer
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR59400-1G OR59400-5G
APOSOR59400-1GEA 72.7 EUR
APOSOR59400-1G APOSOR59400-5G
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzenesulphonamide
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₁₅H₁₇NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08070819
Numéro CAS: 915916-89-1