3,4-Dihydroxybenzaldéhyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆O₃ Point de fusion: 150…157 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003370 Numéro CAS: 139-85-5 EINECS: 205-377-7 |