Imprimer
2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR59394-1G OR59394-5G
APOSOR59394-1GEA 132 EUR
APOSOR59394-1G APOSOR59394-5G
2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
Formule: C₈H₁₀ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864953
Numéro CAS: 1000339-30-9