Imprimer
4,4-Diméthyl-2-cyclohexène-1-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4-Dimethylcyclohex-2-enone
OR59378-25G OR59378-100G
APOSOR59378-25GEA 84.1 EUR
APOSOR59378-25G APOSOR59378-100G
4,4-Diméthyl-2-cyclohexène-1-one 98%
4,4-Diméthyl-2-cyclohexène-1-one
Formule: C₈H₁₂O
Point d'ébullition: 72…74 °C/20mmHg
Densité: 0,944 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009695
Numéro CAS: 1073-13-8