Imprimer
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)oxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR59376-1G OR59376-250MG
APOSOR59376-1GEA 430 EUR
APOSOR59376-1G APOSOR59376-250MG
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)oxazole
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)oxazole
Formule: C₁₀H₇Cl₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878381
Numéro CAS: 957062-73-6