Imprimer
4-Bromophénylamidine chlorhydrate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromophenylamidine hydrochloride, 4-Bromobenzimidamide hydrochloride, 4-Bromobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
OR59369-1G OR59369-5G
APOSOR59369-1GEA 52.2 EUR
APOSOR59369-1G APOSOR59369-5G
4-Bromophénylamidine chlorhydrate 98%
4-Bromophénylamidine chlorhydrate
Formule: C₇H₈BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464967
Numéro CAS: 55368-42-8