Imprimer
1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR59367-1G OR59367-250MG
APOSOR59367-1GEA 176 EUR
APOSOR59367-1G APOSOR59367-250MG
1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole
1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole
Formule: C₉H₇ClN₂O
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878373
Numéro CAS: 708-40-7