N-tert-Butylbenzenesulphonamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₅NO₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00462465 Numéro CAS: 2512-24-5 |