Imprimer
Methyl-4-chlorosalicylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR59351-1G OR59351-25G OR59351-5G
APOSOR59351-1GEA 0 EUR
APOSOR59351-1G APOSOR59351-25G APOSOR59351-5G
Methyl-4-chlorosalicylate
Methyl-4-chlorosalicylate
Formule: C₈H₇ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407436
Numéro CAS: 22717-55-1