Imprimer
4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR59348-1G OR59348-5G
APOSOR59348-1GEA 114 EUR
APOSOR59348-1G APOSOR59348-5G
4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₆BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878407
Numéro CAS: 957063-04-6