2-Acetamido-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₄H₁₉BClNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09878425 Numéro CAS: 957063-08-0 |