Imprimer
1-Boc-7-méthylindole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-BOC-7-méthyl-1H-indole, N-BOC-7-méthylindole
OR59346-1G OR59346-5G
APOSOR59346-1GEA 187 EUR
APOSOR59346-1G APOSOR59346-5G
1-Boc-7-méthylindole
1-Boc-7-méthylindole
Formule: C₁₄H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878411
Numéro CAS: 442910-62-5