Imprimer
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR59339-1G OR59339-5G
APOSOR59339-1GEA 190 EUR
APOSOR59339-1G APOSOR59339-5G
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine 98%
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine
Formule: C₈H₁₂ClN₃
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09878382
Numéro CAS: 957065-84-8