Imprimer
trans-4-Methylcyclohexylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): trans-4-Methylcyclohexanamine
OR59320-100G OR59320-25G OR59320-5G
APOSOR59320-100GEA 231 EUR
APOSOR59320-100G APOSOR59320-25G APOSOR59320-5G
trans-4-Methylcyclohexylamine
trans-4-Methylcyclohexylamine
Formule: C₇H₁₅N
Poids moléculaire: 113.20 g/mol
Point d'ébullition: 151 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411232
Numéro CAS: 2523-55-9
UN: 2734
ADR: 8+3 II