2-Bromo-m-xylène
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₉Br Point d'ébullition: 205…206 °C Point de fusion: –10 °C Densité: 1,389 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 73 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000075 Numéro CAS: 576-22-7 EINECS: 209-397-7 |