2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-(Morpholin-4-ylmethyl)aniline
Formule:
C₁₁H₁₆N₂O Point de fusion: 69,5…71.5 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04114505 Numéro CAS: 95539-61-0 UN: 1759 ADR: 8,III |