Imprimer
[3-(3-Chlorophenoxy)propyl]amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5919-1G OR5919-250MG
APOSOR5919-1GEA 0 EUR
APOSOR5919-1G APOSOR5919-250MG
[3-(3-Chlorophenoxy)propyl]amine 95%
[3-(3-Chlorophenoxy)propyl]amine
Formule: C₉H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800437
Numéro CAS: 116753-50-5