Imprimer
(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(Aminomethyl)-1-methylpiperidine
OR5898-1G OR5898-250MG
APOSOR5898-1GEA 178 EUR
APOSOR5898-1G APOSOR5898-250MG
(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
Formule: C₇H₁₆N₂
Poids moléculaire: 128.2153 g/mol
Point d'ébullition: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738902
Numéro CAS: 14613-37-7