Imprimer
Ethyl picolinoylacetate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 3-oxo-3-(2-pyridyl)propionate, Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-2-yl)propanoate
OR5897-25G OR5897-500MG OR5897-5G
APOSOR5897-25GEA 426 EUR
APOSOR5897-25G APOSOR5897-500MG APOSOR5897-5G
Ethyl picolinoylacetate 95+%
Ethyl picolinoylacetate
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Poids moléculaire: 193.20 g/mol
Point d'ébullition: 121…123 °C/0.6mmHg
Densité: 1.164 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00094022
Numéro CAS: 26510-52-1