Imprimer
(R)-(-)-2-Méthylpipérazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR5889-25G OR5889-5G OR5889-10G OR5889-1G
APOSOR5889-25GEA 72.5 EUR
APOSOR5889-25G APOSOR5889-5G APOSOR5889-10G APOSOR5889-1G
(R)-(-)-2-Méthylpipérazine 98%
(R)-(-)-2-Méthylpipérazine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₅H₁₂N₂
Point d'ébullition: 155…156 °C
Point de fusion: 86…93 °C
Point éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192317
Numéro CAS: 75336-86-6
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III