Acide indole-3-carboxylique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1H-Indole-3-carboxylic acid
Formule:
C₉H₇NO₂ Poids moléculaire: 161.16 g/mol Point de fusion: 232…239 °C (déc.) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005624 Numéro CAS: 771-50-6 EINECS: 212-231-6 |