3-Chloropyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₄ClN Point d'ébullition: 147…149 °C Densité: 1,205 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 53 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006375 Numéro CAS: 626-60-8 UN: 2924 ADR: 3+8,III |