Imprimer
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (R)-(+)-1-Phényléthylamine
OR5862-100G OR5862-25G
APOSOR5862-100GEA 39.3 EUR
APOSOR5862-100G APOSOR5862-25G
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine
Formule: C₈H₁₁N
Poids moléculaire: 121.18 g/mol
Point d'ébullition: 180…186 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.952 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064405
Numéro CAS: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2735
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,06106