Imprimer
4-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-cyclohexanone
OR5848-100G OR5848-25G OR5848-5G
APOSOR5848-100GEA 78.6 EUR
APOSOR5848-100G APOSOR5848-25G APOSOR5848-5G
4-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle 98+%
4-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle
Used in the preparation of dopamine agonists Biorg.Med.Chem.Lett. 1993,3,639
Formule: C₉H₁₄O₃
Poids moléculaire: 170.21 g/mol
Point d'ébullition: 150…152 °C/40mmHg
Densité: 1.068 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013285
Numéro CAS: 17159-79-4