Imprimer
4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5844-1G OR5844-250MG OR5844-5G
APOSOR5844-1GEA 109 EUR
APOSOR5844-1G APOSOR5844-250MG APOSOR5844-5G
4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787545
Numéro CAS: 157335-93-8