Imprimer
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Acetyl-6-bromocoumarin, 3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one
OR5843-10G OR5843-1G OR5843-5G
APOSOR5843-10GEA 87 EUR
APOSOR5843-10G APOSOR5843-1G APOSOR5843-5G
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one 98%
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one
Formule: C₁₁H₇BrO₃
Point de fusion: 227…229 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024075
Numéro CAS: 2199-93-1