Imprimer
N,N-Diéthyl-p-toluidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Diethylaminotoluene, N,N-Diethyl-4-methylaniline
OR5841-25G OR5841-5G
APOSOR5841-25GEA 94.4 EUR
APOSOR5841-25G APOSOR5841-5G
N,N-Diéthyl-p-toluidine
N,N-Diéthyl-p-toluidine
Formule: C₁₁H₁₇N
Point d'ébullition: 230 °C
Densité: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015113
Numéro CAS: 613-48-9
EINECS: 210-345-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III