Imprimer
Benzoylacétonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5834-100G OR5834-250G OR5834-25G
APOSOR5834-100GEA 132 EUR
APOSOR5834-100G APOSOR5834-250G APOSOR5834-25G
Benzoylacétonitrile 95%
Benzoylacétonitrile
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
Point d'ébullition: 159…160 °C/10mmHg
Point de fusion: 82…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001942
Numéro CAS: 614-16-4
EINECS: 210-369-1