Imprimer
4-Méthoxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Cyano-2-hydroxy-4-methoxypyridine, 2-Hydroxy-4-methoxynicotinonitrile, 3-Cyano-4-methoxy-2-pyridinone
OR5829-25G OR5829-5G
APOSOR5829-25GEA 29 EUR
APOSOR5829-25G APOSOR5829-5G
4-Méthoxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 98+%
4-Méthoxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formule: C₇H₆N₂O₂
Poids moléculaire: 150.14 g/mol
Point de fusion: 275…276 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059559
Numéro CAS: 21642-98-8