3-Amino-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-Nitro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Formule:
C₁₂H₁₇BN₂O₄ Poids moléculaire: 264.09 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07363740 Numéro CAS: 871329-51-0 |