Imprimer
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 3-Chloro-4-(N-tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid
OR5818-1G OR5818-250MG OR5818-5G
APOSOR5818-1GEA 209 EUR
APOSOR5818-1G APOSOR5818-250MG APOSOR5818-5G
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BClNO₃
Point de fusion: 130…134 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363771
Numéro CAS: 850589-46-7