4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₂₃BO₂ Point de fusion: 32…34 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD07363842 Numéro CAS: 871333-97-0 |