Imprimer
Acide (3,4-diméthoxyphényl)métaborique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5811-25G OR5811-5G
APOSOR5811-25GEA 50.9 EUR
APOSOR5811-25G APOSOR5811-5G
Acide (3,4-diméthoxyphényl)métaborique 98%
Acide (3,4-diméthoxyphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₄
Point de fusion: 245…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074574
Numéro CAS: 122775-35-3