Imprimer
N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR5809-1G OR5809-25G OR5809-5G
APOSOR5809-1GEA 107 EUR
APOSOR5809-1G APOSOR5809-25G APOSOR5809-5G
N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide 96%
N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₂BrNO₂S
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363821
Numéro CAS: 625470-36-2