Imprimer
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)pyrrolidine
OR5806-25G OR5806-5G
APOSOR5806-25GEA 192 EUR
APOSOR5806-25G APOSOR5806-5G
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₂BrNO₂S
Poids moléculaire: 290.1768 g/mol
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363829
Numéro CAS: 214210-14-7