Imprimer

3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR5802-1G OR5802-5G
APOSOR5802-1GEA 119 EUR
APOSOR5802-1G APOSOR5802-5G
3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid 95%
3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363803
Numéro CAS: 167299-68-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR