Imprimer
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5784-100G OR5784-25G OR5784-5G
APOSOR5784-100GEA 314 EUR
APOSOR5784-100G APOSOR5784-25G APOSOR5784-5G
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Formule: C13H13N3O4
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02947731
Numéro CAS: 89392-03-0