Imprimer
2-Methanesulphonyl-4,6-dimethoxypyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,6-Dimethoxy-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
OR5781-100G OR5781-25G OR5781-5G OR5781-500G
APOSOR5781-100GEA 0 EUR
APOSOR5781-100G APOSOR5781-25G APOSOR5781-5G APOSOR5781-500G
2-Methanesulphonyl-4,6-dimethoxypyrimidine
2-Methanesulphonyl-4,6-dimethoxypyrimidine
Formule: C₇H₁₀N₂O₄S
Point de fusion: 129…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672151
Numéro CAS: 113583-35-0