Imprimer
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Formylthiophene-4-boronic acid
OR5780-1G OR5780-5G
APOSOR5780-1GEA 80 EUR
APOSOR5780-1G APOSOR5780-5G
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid 98%
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid
Formule: C₅H₅BO₃S
Poids moléculaire: 155.97 g/mol
Point de fusion: 270…272 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03002365
Numéro CAS: 175592-59-3