Imprimer
Acide 3-acétamido-5-bromobenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5768-1G OR5768-25G OR5768-5G
APOSOR5768-1GEA 0 EUR
APOSOR5768-1G APOSOR5768-25G APOSOR5768-5G
Acide 3-acétamido-5-bromobenzoïque 98%
Acide 3-acétamido-5-bromobenzoïque
Formule: C₉H₈BrNO₃
Point de fusion: 282…284 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01098204
Numéro CAS: 78238-11-6